Documenti fondamentali
ENAH03BFB9CE
Enamine
2-fluoro-6-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)benzaldehyde
Scegli un formato
100 MG
423,80 €
250 MG
603,20 €
500 MG
950,30 €
1 G
1.219,40 €
2.5 G
2.389,40 €
5 G
3.537,30 €
10 G
5.245,50 €
SKU del venditore: EN300-1585862-100MG
423,80 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
423,80 €
250 MG
603,20 €
500 MG
950,30 €
1 G
1.219,40 €
2.5 G
2.389,40 €
5 G
3.537,30 €
10 G
5.245,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.2
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1585862-100MG
423,80 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-fluoro-6-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H9FN2O/c1-14-6-8(5-13-14)9-3-2-4-11(12)10(9)7-15/h2-7H,1H3
InChI
KVVOHMSPKNFOMO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1585862
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1585862
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)