Documenti fondamentali
ENAH03BC1781
Enamine
rac-1-[(3R,4S)-4-methoxyoxolan-3-yl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide
Scegli un formato
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1.019,20 €
1 G
1.307,80 €
2.5 G
2.563,60 €
5 G
3.793,40 €
10 G
5.626,40 €
SKU del venditore: EN300-1301366-50MG
304,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1.019,20 €
1 G
1.307,80 €
2.5 G
2.563,60 €
5 G
3.793,40 €
10 G
5.626,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.21
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1301366-50MG
304,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-((3R,4S)-4-methoxytetrahydrofuran-3-yl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide
Inchi Code
1S/C8H12N4O3/c1-14-7-4-15-3-6(7)12-2-5(8(9)13)10-11-12/h2,6-7H,3-4H2,1H3,(H2,9,13)/t6-,7-/m1/s1
InChI
ANOODDRAVAWJFJ-RNFRBKRXSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1301366
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1301366
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)