Documenti fondamentali
ENAH03BBED2D
Enamine
2-ethoxy-2-(oxolan-3-yl)ethan-1-amine
Scegli un formato
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
500 MG
1.064,20 €
1 G
1.352,80 €
2.5 G
2.608,60 €
5 G
3.838,40 €
10 G
5.671,40 €
SKU del venditore: EN300-1294271-50MG
349,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
500 MG
1.064,20 €
1 G
1.352,80 €
2.5 G
2.608,60 €
5 G
3.838,40 €
10 G
5.671,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.23
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1294271-50MG
349,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-ethoxy-2-tetrahydro-3-furanylethanamine
Inchi Code
1S/C8H17NO2/c1-2-11-8(5-9)7-3-4-10-6-7/h7-8H,2-6,9H2,1H3
InChI
JEPGFASBPVKYLP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1294271
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1294271
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)