ENAH03BB55E5
Enamine
[5-(pyrrolidin-1-yl)pyridin-2-yl]methanamine
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-1274312-100MG
327,10 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-1274312-100MG
327,10 €
Iupac Name
(5-(pyrrolidin-1-yl)pyridin-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H15N3/c11-7-9-3-4-10(8-12-9)13-5-1-2-6-13/h3-4,8H,1-2,5-7,11H2
InChI
IUTDTJHXEVTFIL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1274312
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)