Documenti fondamentali
ENAH03BB4E06
Enamine
(2-bromoprop-2-en-1-yl)(prop-2-en-1-yl)amine
Scegli un formato
100 MG
100,90 €
250 MG
124,30 €
500 MG
169,80 €
1 G
204,90 €
2.5 G
380,40 €
5 G
705,40 €
10 G
1.332,00 €
SKU del venditore: EN300-1272079-100MG
100,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
100,90 €
250 MG
124,30 €
500 MG
169,80 €
1 G
204,90 €
2.5 G
380,40 €
5 G
705,40 €
10 G
1.332,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.06
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1272079-100MG
100,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-allyl-N-(2-bromo-2-propenyl)amine
Inchi Code
1S/C6H10BrN/c1-3-4-8-5-6(2)7/h3,8H,1-2,4-5H2
InChI
KJFUXLJZGWITEH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272079
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)