Documenti fondamentali
ENAH03BB41EE
Enamine
4-chloro-2-cyclopropyl-5,6-dimethylthieno[2,3-d]pyrimidine
Scegli un formato
100 MG
391,30 €
250 MG
559,00 €
500 MG
882,70 €
1 G
1.131,00 €
2.5 G
2.216,50 €
5 G
3.279,90 €
10 G
4.864,60 €
SKU del venditore: EN300-1267701-100MG
391,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
391,30 €
250 MG
559,00 €
500 MG
882,70 €
1 G
1.131,00 €
2.5 G
2.216,50 €
5 G
3.279,90 €
10 G
4.864,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.74
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1267701-100MG
391,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-chloro-2-cyclopropyl-5,6-dimethylthieno[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C11H11ClN2S/c1-5-6(2)15-11-8(5)9(12)13-10(14-11)7-3-4-7/h7H,3-4H2,1-2H3
InChI
AAJJENAIGDMOBK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267701
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267701
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)