Documenti fondamentali
ENAH03BB41B1
Enamine
5-bromo-1-cyclopropyl-1H-1,2,3-triazole
Scegli un formato
50 MG
406,40 €
100 MG
585,80 €
250 MG
815,90 €
500 MG
1.259,20 €
1 G
1.601,10 €
2.5 G
3.094,80 €
5 G
4.558,60 €
SKU del venditore: EN300-1268375-50MG
406,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
406,40 €
100 MG
585,80 €
250 MG
815,90 €
500 MG
1.259,20 €
1 G
1.601,10 €
2.5 G
3.094,80 €
5 G
4.558,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.03
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1268375-50MG
406,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-bromo-1-cyclopropyl-1H-1,2,3-triazole
Inchi Code
1S/C5H6BrN3/c6-5-3-7-8-9(5)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI
QICNFTQYPGBMAE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1268375
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1268375
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)