ENAH03BB3B5D
Enamine
4-amino-3-bromobenzene-1-sulfonyl fluoride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-822236-100MG
232,70 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-822236-100MG
232,70 €
Iupac Name
4-amino-3-bromobenzenesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C6H5BrFNO2S/c7-5-3-4(12(8,10)11)1-2-6(5)9/h1-3H,9H2
InChI
UZACAJVHSLWABY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-822236
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)