Documenti fondamentali
ENAH03BB34FB
Enamine
{5H,6H,8H-imidazo[2,1-c][1,4]oxazin-3-yl}methanol
Scegli un formato
50 MG
357,00 €
100 MG
511,70 €
250 MG
711,90 €
500 MG
1.092,80 €
1 G
1.389,20 €
2.5 G
2.678,80 €
5 G
3.941,10 €
10 G
5.823,50 €
SKU del venditore: EN300-295271-50MG
357,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
357,00 €
100 MG
511,70 €
250 MG
711,90 €
500 MG
1.092,80 €
1 G
1.389,20 €
2.5 G
2.678,80 €
5 G
3.941,10 €
10 G
5.823,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.17
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-295271-50MG
357,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(5,6-dihydro-8H-imidazo[2,1-c][1,4]oxazin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H10N2O2/c10-4-6-3-8-7-5-11-2-1-9(6)7/h3,10H,1-2,4-5H2
InChI
FGQQANPZDFWDOK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295271
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295271
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)