ENAH03BB34E4
Enamine
(3-bromo-5-chlorophenyl)methanesulfonyl chloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-291418-100MG
403,00 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-291418-100MG
403,00 €
Iupac Name
(3-bromo-5-chlorophenyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H5BrCl2O2S/c8-6-1-5(2-7(9)3-6)4-13(10,11)12/h1-3H,4H2
InChI
DTWYDCMDRNHRAI-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-291418
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)