Documenti fondamentali
ENAH03BB3416
Enamine
9-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulen-6-amine
Scegli un formato
50 MG
296,40 €
100 MG
440,70 €
250 MG
630,50 €
500 MG
993,20 €
1 G
1.272,70 €
2.5 G
2.493,40 €
5 G
3.690,70 €
10 G
5.474,30 €
SKU del venditore: EN300-703112-50MG
296,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
296,40 €
100 MG
440,70 €
250 MG
630,50 €
500 MG
993,20 €
1 G
1.272,70 €
2.5 G
2.493,40 €
5 G
3.690,70 €
10 G
5.474,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.27
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-703112-50MG
296,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
9-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulen-6-amine
Inchi Code
1S/C12H17N/c1-9-6-7-11(13)8-10-4-2-3-5-12(9)10/h2-5,9,11H,6-8,13H2,1H3
InChI
RSPMSUKGMDPSPN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-703112
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-703112
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)