Documenti fondamentali
ENAH03BB3120
Enamine
2-(prop-2-ynamido)acetic acid
Scegli un formato
100 MG
335,40 €
250 MG
482,30 €
500 MG
757,90 €
1 G
972,40 €
SKU del venditore: EN300-54785-100MG
335,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
335,40 €
250 MG
482,30 €
500 MG
757,90 €
1 G
972,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.1
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-54785-100MG
335,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(propioloylamino)acetic acid
Inchi Code
1S/C5H5NO3/c1-2-4(7)6-3-5(8)9/h1H,3H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI
NIEHWHFNJMQUMR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54785
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54785
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)