Documenti fondamentali
ENAH03A1E284
Enamine
2-ethoxy-2-methylpropane-1-sulfonamide
Scegli un formato
50 MG
361,40 €
100 MG
540,80 €
250 MG
770,90 €
500 MG
1.214,20 €
1 G
1.556,10 €
2.5 G
3.049,80 €
5 G
4.513,60 €
10 G
6.692,40 €
SKU del venditore: EN300-844508-50MG
361,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
361,40 €
100 MG
540,80 €
250 MG
770,90 €
500 MG
1.214,20 €
1 G
1.556,10 €
2.5 G
3.049,80 €
5 G
4.513,60 €
10 G
6.692,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.26
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-844508-50MG
361,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-ethoxy-2-methylpropane-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C6H15NO3S/c1-4-10-6(2,3)5-11(7,8)9/h4-5H2,1-3H3,(H2,7,8,9)
InChI
CDFMCYXFHJSGMB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-844508
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-844508
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)