ENAH03A1C929
Enamine
4-(trifluoromethyl)thiophene-2-carbaldehyde
About This Item
Iupac Name
4-(trifluoromethyl)-2-thiophenecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H3F3OS/c7-6(8,9)4-1-5(2-10)11-3-4/h1-3H
InChI
BRJDFNMABHVXNZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-834015
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-834015
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)