Documenti fondamentali
ENAH03A1C2F7
Enamine
N-(cyclohexylmethyl)aniline hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
173,70 €
250 MG
229,60 €
500 MG
397,30 €
1 G
520,80 €
2.5 G
977,10 €
5 G
1.426,90 €
10 G
2.092,50 €
SKU del venditore: EN300-814394-100MG
173,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
173,70 €
250 MG
229,60 €
500 MG
397,30 €
1 G
520,80 €
2.5 G
977,10 €
5 G
1.426,90 €
10 G
2.092,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.76
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-814394-100MG
173,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
227-228
Iupac Name
N-(cyclohexylmethyl)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19N.ClH/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13;/h2,5-6,9-10,12,14H,1,3-4,7-8,11H2;1H
InChI
RYNVEMCWJCLROP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-814394
Melting Point
227-228
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-814394
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)