ENAH03A1A602
Enamine
6-fluoro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-imine
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-762583-100MG
436,30 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-762583-100MG
436,30 €
Iupac Name
6-fluoroisobenzofuran-1(3H)-imine
Inchi Code
1S/C8H6FNO/c9-6-2-1-5-4-11-8(10)7(5)3-6/h1-3,10H,4H2
InChI
UEMCLWMGKXGYQA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-762583
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)