Documenti fondamentali
ENAH03A1A290
Enamine
3,3-difluoro-6-methylpiperidin-2-one
Scegli un formato
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1.019,20 €
1 G
1.307,80 €
2.5 G
2.563,60 €
5 G
3.793,40 €
10 G
5.626,40 €
SKU del venditore: EN300-724910-50MG
304,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1.019,20 €
1 G
1.307,80 €
2.5 G
2.563,60 €
5 G
3.793,40 €
10 G
5.626,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.14
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-724910-50MG
304,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3,3-difluoro-6-methylpiperidin-2-one
Inchi Code
1S/C6H9F2NO/c1-4-2-3-6(7,8)5(10)9-4/h4H,2-3H2,1H3,(H,9,10)
InChI
WVMVYOZWXBWHGN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-724910
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-724910
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)