Documenti fondamentali
ENAH03A18EEE
Enamine
3-bromofuran-2-carbonitrile
Scegli un formato
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1.800,50 €
5 G
2.663,70 €
SKU del venditore: EN300-1178095-100MG
318,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1.800,50 €
5 G
2.663,70 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.98
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1178095-100MG
318,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
51-53
Iupac Name
3-bromofuran-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5H2BrNO/c6-4-1-2-8-5(4)3-7/h1-2H
InChI
PKBHDRWOPSSOIV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1178095
Melting Point
51-53
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1178095
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)