Documenti fondamentali
ENAH03A181AE
Enamine
4H,5H,6H,7H,8H-cyclohepta[b]thiophen-5-one
Scegli un formato
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1.019,20 €
1 G
1.307,80 €
2.5 G
2.563,60 €
5 G
3.793,40 €
10 G
5.626,40 €
SKU del venditore: EN300-1168222-50MG
304,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1.019,20 €
1 G
1.307,80 €
2.5 G
2.563,60 €
5 G
3.793,40 €
10 G
5.626,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.24
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1168222-50MG
304,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
4,6,7,8-tetrahydro-5H-cyclohepta[b]thiophen-5-one
Inchi Code
1S/C9H10OS/c10-8-2-1-3-9-7(6-8)4-5-11-9/h4-5H,1-3,6H2
InChI
JHMCORBTLXPQHU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1168222
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1168222
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)