Documenti fondamentali
ENAH03A172F1
Enamine
[4-(furan-2-yl)phenyl]methanamine hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
118,30 €
250 MG
169,00 €
500 MG
317,20 €
SKU del venditore: EN300-1165048-100MG
118,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
118,30 €
250 MG
169,00 €
500 MG
317,20 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.68
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1165048-100MG
118,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(4-(furan-2-yl)phenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H11NO.ClH/c12-8-9-3-5-10(6-4-9)11-2-1-7-13-11;/h1-7H,8,12H2;1H
InChI
IWXNRLPUTWCIAV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
91
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1165048
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1165048
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)