Documenti fondamentali
ENAH03A115C0
Enamine
2-amino-1-(4-methanesulfonylphenyl)ethan-1-ol
Scegli un formato
100 MG
350,50 €
250 MG
483,10 €
500 MG
734,00 €
1 G
929,00 €
2.5 G
1.776,60 €
5 G
2.607,30 €
SKU del venditore: EN300-1147410-100MG
350,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
350,50 €
250 MG
483,10 €
500 MG
734,00 €
1 G
929,00 €
2.5 G
1.776,60 €
5 G
2.607,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.27
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1147410-100MG
350,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethanol
Inchi Code
1S/C9H13NO3S/c1-14(12,13)8-4-2-7(3-5-8)9(11)6-10/h2-5,9,11H,6,10H2,1H3
InChI
PJIINHIXSQPBBO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1147410
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1147410
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)