Documenti fondamentali
ENAH03A0E068
Enamine
2-(3-fluoro-5-methylphenyl)propanoic acid
Scegli un formato
100 MG
318,00 €
250 MG
433,70 €
500 MG
663,80 €
1 G
840,60 €
2.5 G
1.603,70 €
5 G
2.349,90 €
10 G
3.464,00 €
SKU del venditore: EN300-1137799-100MG
318,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
318,00 €
250 MG
433,70 €
500 MG
663,80 €
1 G
840,60 €
2.5 G
1.603,70 €
5 G
2.349,90 €
10 G
3.464,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.19
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1137799-100MG
318,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(3-fluoro-5-methylphenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H11FO2/c1-6-3-8(5-9(11)4-6)7(2)10(12)13/h3-5,7H,1-2H3,(H,12,13)
InChI
HMDPLICDOQTIQD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1137799
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1137799
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)