Documenti fondamentali
ENAH03A0A3B6
Enamine
methyl 2-methyl-3-oxo-3-(thiophen-2-yl)propanoate
Scegli un formato
100 MG
207,50 €
250 MG
277,70 €
500 MG
483,10 €
1 G
627,40 €
2.5 G
1.187,70 €
5 G
1.733,70 €
10 G
2.550,10 €
SKU del venditore: EN300-1126980-100MG
207,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
207,50 €
250 MG
277,70 €
500 MG
483,10 €
1 G
627,40 €
2.5 G
1.187,70 €
5 G
1.733,70 €
10 G
2.550,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.24
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1126980-100MG
207,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2-methyl-3-oxo-3-(2-thienyl)propanoate
Inchi Code
1S/C9H10O3S/c1-6(9(11)12-2)8(10)7-4-3-5-13-7/h3-6H,1-2H3
InChI
RXPGQCZSLGRUDN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1126980
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1126980
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)