Documenti fondamentali
ENAH03A01EC3
Enamine
2-cyclopropyl-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)propanoic acid
Scegli un formato
50 MG
394,70 €
100 MG
565,00 €
250 MG
788,60 €
500 MG
1.217,60 €
1 G
1.547,80 €
2.5 G
2.990,80 €
5 G
4.403,90 €
10 G
6.508,60 €
SKU del venditore: EN300-650098-50MG
394,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
394,70 €
100 MG
565,00 €
250 MG
788,60 €
500 MG
1.217,60 €
1 G
1.547,80 €
2.5 G
2.990,80 €
5 G
4.403,90 €
10 G
6.508,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
351.4
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-650098-50MG
394,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-cyclopropyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]alanine
Inchi Code
1S/C21H21NO4/c1-21(19(23)24,13-10-11-13)22-20(25)26-12-18-16-8-4-2-6-14(16)15-7-3-5-9-17(15)18/h2-9,13,18H,10-12H2,1H3,(H,22,25)(H,23,24)
InChI
SBWCIRABWAINIK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-650098
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-650098
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)