Documenti fondamentali
ENAH03A01962
Enamine
N-(1-{[4-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1H-indazol-3-yl)furan-2-carboxamide
Scegli un formato
100 MG
575,40 €
250 MG
801,60 €
500 MG
1.235,80 €
1 G
1.572,50 €
2.5 G
3.038,90 €
5 G
4.472,80 €
10 G
6.611,30 €
SKU del venditore: EN300-246105-100MG
575,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
575,40 €
250 MG
801,60 €
500 MG
1.235,80 €
1 G
1.572,50 €
2.5 G
3.038,90 €
5 G
4.472,80 €
10 G
6.611,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
385.35
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-246105-100MG
575,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(1-(4-(trifluoromethyl)benzyl)-1H-indazol-3-yl)furan-2-carboxamide
Inchi Code
1S/C20H14F3N3O2/c21-20(22,23)14-9-7-13(8-10-14)12-26-16-5-2-1-4-15(16)18(25-26)24-19(27)17-6-3-11-28-17/h1-11H,12H2,(H,24,25,27)
InChI
LWBFIOPAFDTCND-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246105
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246105
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)