Documenti fondamentali
ENAH03A018D9
Enamine
1-methyl-2-oxopyrrolidine-3-sulfonamide
Scegli un formato
100 MG
403,00 €
250 MG
577,20 €
500 MG
910,00 €
1 G
1.167,40 €
2.5 G
2.288,00 €
SKU del venditore: EN300-286955-100MG
403,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
403,00 €
250 MG
577,20 €
500 MG
910,00 €
1 G
1.167,40 €
2.5 G
2.288,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.21
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-286955-100MG
403,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-methyl-2-oxopyrrolidine-3-sulfonamide
Inchi Code
1S/C5H10N2O3S/c1-7-3-2-4(5(7)8)11(6,9)10/h4H,2-3H2,1H3,(H2,6,9,10)
InChI
UVTKASFRDINUKG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-286955
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-286955
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)