Documenti fondamentali
ENAH03A01637
Enamine
3-(3-methyl-1,2-oxazol-5-yl)propanoic acid
Scegli un formato
100 MG
444,10 €
250 MG
613,10 €
500 MG
940,70 €
1 G
1.194,20 €
2.5 G
2.296,60 €
5 G
3.376,90 €
10 G
4.987,60 €
SKU del venditore: EN300-223591-100MG
444,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
444,10 €
250 MG
613,10 €
500 MG
940,70 €
1 G
1.194,20 €
2.5 G
2.296,60 €
5 G
3.376,90 €
10 G
4.987,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.15
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-223591-100MG
444,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
85-86
Iupac Name
3-(3-methyl-5-isoxazolyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C7H9NO3/c1-5-4-6(11-8-5)2-3-7(9)10/h4H,2-3H2,1H3,(H,9,10)
InChI
MWZIPSOUAUOKRJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223591
Melting Point
85-86
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223591
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)