Documenti fondamentali
ENAH03A013B6
Enamine
1-[4-(4-fluorophenoxy)phenyl]ethan-1-amine hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
117,00 €
250 MG
166,40 €
500 MG
262,60 €
1 G
336,70 €
2.5 G
660,40 €
5 G
975,00 €
10 G
1.446,90 €
SKU del venditore: EN300-1267320-100MG
117,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
117,00 €
250 MG
166,40 €
500 MG
262,60 €
1 G
336,70 €
2.5 G
660,40 €
5 G
975,00 €
10 G
1.446,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.73
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1267320-100MG
117,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(4-(4-fluorophenoxy)phenyl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H14FNO.ClH/c1-10(16)11-2-6-13(7-3-11)17-14-8-4-12(15)5-9-14;/h2-10H,16H2,1H3;1H
InChI
AMBAXUBRURQXGR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267320
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267320
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)