Documenti
ENAH039FE7ED
Enamine
N-ethyl-4-formylbenzamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.2
Numero MDL:
Punto di fusione
100-101
Iupac Name
N-ethyl-4-formylbenzamide
Inchi Code
1S/C10H11NO2/c1-2-11-10(13)9-5-3-8(7-12)4-6-9/h3-7H,2H2,1H3,(H,11,13)
InChI
IVFFMMNZTKCXEE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1068143
Melting Point
100-101
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1068143