ENAH039FE276
Enamine
4-(dibutylamino)butanoic acid hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-1067795-100MG
259,50 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-1067795-100MG
259,50 €
Iupac Name
4-(dibutylamino)butanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H25NO2.ClH/c1-3-5-9-13(10-6-4-2)11-7-8-12(14)15;/h3-11H2,1-2H3,(H,14,15);1H
InChI
SLRDPIGTFZQIPD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1067795
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)