Documenti fondamentali
ENAH039FD91C
Enamine
2-ethyl-1-oxa-4,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one hydrobromide
Scegli un formato
50 MG
457,10 €
100 MG
659,90 €
250 MG
921,20 €
500 MG
1.423,00 €
1 G
1.814,30 €
2.5 G
3.510,80 €
SKU del venditore: EN300-142011-50MG
457,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
457,10 €
100 MG
659,90 €
250 MG
921,20 €
500 MG
1.423,00 €
1 G
1.814,30 €
2.5 G
3.510,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.15
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-142011-50MG
457,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-ethyl-1-oxa-4,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one hydrobromide
Inchi Code
1S/C9H16N2O2.BrH/c1-2-7-8(12)11-9(13-7)3-5-10-6-4-9;/h7,10H,2-6H2,1H3,(H,11,12);1H
InChI
OFLPTTXCQZXBGT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-142011
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-142011
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)