Documenti fondamentali
ENAH03856939
Enamine
tert-butyl (2E)-3-(4-chlorophenyl)prop-2-enoate
Scegli un formato
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1.279,20 €
5 G
1.894,10 €
10 G
2.809,30 €
SKU del venditore: EN300-761697-100MG
187,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1.279,20 €
5 G
1.894,10 €
10 G
2.809,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.71
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-761697-100MG
187,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
65-67
Iupac Name
tert-butyl (E)-3-(4-chlorophenyl)acrylate
Inchi Code
1S/C13H15ClO2/c1-13(2,3)16-12(15)9-6-10-4-7-11(14)8-5-10/h4-9H,1-3H3/b9-6+
InChI
BMIKRPUHJWEHQJ-RMKNXTFCSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761697
Melting Point
65-67
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761697
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)