Documenti fondamentali
ENAH038567C5
Enamine
3-(oxan-2-yl)prop-2-yn-1-amine
Scegli un formato
50 MG
433,70 €
100 MG
622,20 €
250 MG
869,20 €
500 MG
1.341,10 €
1 G
1.707,70 €
2.5 G
3.302,80 €
5 G
4.865,40 €
SKU del venditore: EN300-754580-50MG
433,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
433,70 €
100 MG
622,20 €
250 MG
869,20 €
500 MG
1.341,10 €
1 G
1.707,70 €
2.5 G
3.302,80 €
5 G
4.865,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.2
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-754580-50MG
433,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)prop-2-yn-1-amine
Inchi Code
1S/C8H13NO/c9-6-3-5-8-4-1-2-7-10-8/h8H,1-2,4,6-7,9H2
InChI
LPCMPTYOUYGWQC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-754580
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-754580
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)