Documenti fondamentali
ENAH038566DB
Enamine
2-[4-(1-fluoroethenyl)oxan-4-yl]acetic acid
Scegli un formato
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
500 MG
1.064,20 €
1 G
1.352,80 €
2.5 G
2.608,60 €
5 G
3.838,40 €
10 G
5.671,40 €
SKU del venditore: EN300-751340-50MG
349,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
500 MG
1.064,20 €
1 G
1.352,80 €
2.5 G
2.608,60 €
5 G
3.838,40 €
10 G
5.671,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.2
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-751340-50MG
349,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(4-(1-fluorovinyl)tetrahydro-2H-pyran-4-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H13FO3/c1-7(10)9(6-8(11)12)2-4-13-5-3-9/h1-6H2,(H,11,12)
InChI
BXJWCMSENPKHPL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-751340
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-751340
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)