Documenti fondamentali
ENAH03856570
Enamine
8-oxo-7H,8H-imidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylic acid
Scegli un formato
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1.845,50 €
5 G
2.708,70 €
10 G
3.995,70 €
SKU del venditore: EN300-746646-100MG
363,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1.845,50 €
5 G
2.708,70 €
10 G
3.995,70 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.13
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-746646-100MG
363,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
8-oxo-7,8-dihydroimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H5N3O3/c11-6-5-9-4(7(12)13)3-10(5)2-1-8-6/h1-3H,(H,8,11)(H,12,13)
InChI
QQMLZKFKSUKHPF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746646
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746646
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)