Documenti fondamentali
ENAH03856565
Enamine
4-(1,4-dioxan-2-yl)piperidine
Scegli un formato
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
500 MG
1.064,20 €
1 G
1.352,80 €
2.5 G
2.608,60 €
5 G
3.838,40 €
10 G
5.671,40 €
SKU del venditore: EN300-729634-50MG
349,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
500 MG
1.064,20 €
1 G
1.352,80 €
2.5 G
2.608,60 €
5 G
3.838,40 €
10 G
5.671,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.24
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-729634-50MG
349,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(1,4-dioxan-2-yl)piperidine
Inchi Code
1S/C9H17NO2/c1-3-10-4-2-8(1)9-7-11-5-6-12-9/h8-10H,1-7H2
InChI
MQQGENHQDYYHHM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-729634
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-729634
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)