Documenti fondamentali
ENAH03856525
Enamine
2-amino-3-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.22
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Punto di fusione
185-186
Iupac Name
3-hydroxy-4-methoxyphenylalanine
Inchi Code
1S/C10H13NO4/c1-15-7-4-2-6(3-5-7)9(12)8(11)10(13)14/h2-5,8-9,12H,11H2,1H3,(H,13,14)
InChI
YEMITEDRQMFNKS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746291
Melting Point
185-186
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746291
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)