Documenti fondamentali
ENAH03856458
Enamine
3-fluoro-4-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)aniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.21
Numero MDL:
Iupac Name
3-fluoro-4-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)aniline
Inchi Code
1S/C10H10FN3/c1-14-10(4-5-13-14)8-3-2-7(12)6-9(8)11/h2-6H,12H2,1H3
InChI
WQTAAEJQCSIPQO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-722270
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-722270
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)