Documenti fondamentali
ENAH038563FC
Enamine
7-tert-butyl 1-ethyl 3-bromo-5H,6H,7H,8H-imidazo[1,5-a]pyrazine-1,7-dicarboxylate
Scegli un formato
50 MG
414,70 €
100 MG
617,50 €
250 MG
884,00 €
500 MG
1.392,30 €
1 G
1.786,20 €
2.5 G
3.502,20 €
5 G
5.180,50 €
10 G
7.681,70 €
SKU del venditore: EN300-736655-50MG
414,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
414,70 €
100 MG
617,50 €
250 MG
884,00 €
500 MG
1.392,30 €
1 G
1.786,20 €
2.5 G
3.502,20 €
5 G
5.180,50 €
10 G
7.681,70 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
374.23
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-736655-50MG
414,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
7-(tert-butyl) 1-ethyl 3-bromo-5,6-dihydroimidazo[1,5-a]pyrazine-1,7(8H)-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C14H20BrN3O4/c1-5-21-11(19)10-9-8-17(13(20)22-14(2,3)4)6-7-18(9)12(15)16-10/h5-8H2,1-4H3
InChI
WOIQIOSEMICXNV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736655
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736655
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)