Documenti
ENAH038562DD
Enamine
(2,5-dimethylphenyl)urea
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.21
Numero MDL:
Punto di fusione
210-211
Iupac Name
N-(2,5-dimethylphenyl)urea
Inchi Code
1S/C9H12N2O/c1-6-3-4-7(2)8(5-6)11-9(10)12/h3-5H,1-2H3,(H3,10,11,12)
InChI
RLXRWINLCMAOES-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-704062
Melting Point
210-211
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-704062