Documenti fondamentali
ENAH038561EA
Enamine
tert-butyl 3-(4-amino-2-oxopyrrolidin-1-yl)azetidine-1-carboxylate
Scegli un formato
100 MG
391,30 €
250 MG
559,00 €
500 MG
882,70 €
1 G
1.131,00 €
2.5 G
2.216,50 €
5 G
3.279,90 €
10 G
4.864,60 €
SKU del venditore: EN300-716171-100MG
391,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
391,30 €
250 MG
559,00 €
500 MG
882,70 €
1 G
1.131,00 €
2.5 G
2.216,50 €
5 G
3.279,90 €
10 G
4.864,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.32
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-716171-100MG
391,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 3-(4-amino-2-oxopyrrolidin-1-yl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H21N3O3/c1-12(2,3)18-11(17)14-6-9(7-14)15-5-8(13)4-10(15)16/h8-9H,4-7,13H2,1-3H3
InChI
BJKBPCPSSNEWFW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716171
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716171
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)