Documenti fondamentali
ENAH03855FF7
Enamine
5-bromo-4,6-dimethyl-1,2,3-triazine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.03
Numero MDL:
Punto di fusione
104-105
Iupac Name
5-bromo-4,6-dimethyl-1,2,3-triazine
Inchi Code
1S/C5H6BrN3/c1-3-5(6)4(2)8-9-7-3/h1-2H3
InChI
VEZFVJJPDSCEJH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-379546
Melting Point
104-105
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-379546
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)