ENAH03855EE4
Enamine
4-cyclopropylpiperazine-1-sulfonamide
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-273888-50MG
304,20 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-273888-50MG
304,20 €
Iupac Name
4-cyclopropylpiperazine-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C7H15N3O2S/c8-13(11,12)10-5-3-9(4-6-10)7-1-2-7/h7H,1-6H2,(H2,8,11,12)
InChI
MYRGXIMJWVBHCA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-273888
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)