Documenti fondamentali
ENAH03855EDE
Enamine
(tert-butylsulfamoyl)amine
Scegli un formato
100 MG
273,00 €
250 MG
388,70 €
500 MG
618,80 €
1 G
795,60 €
2.5 G
1.558,70 €
5 G
2.304,90 €
10 G
3.419,00 €
SKU del venditore: EN300-271174-100MG
273,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
273,00 €
250 MG
388,70 €
500 MG
618,80 €
1 G
795,60 €
2.5 G
1.558,70 €
5 G
2.304,90 €
10 G
3.419,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.22
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-271174-100MG
273,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
57-59
Iupac Name
N-(tert-butyl)sulfamide
Inchi Code
1S/C4H12N2O2S/c1-4(2,3)6-9(5,7)8/h6H,1-3H3,(H2,5,7,8)
InChI
HYIPUSUKAXTWME-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-271174
Melting Point
57-59
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-271174
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)