ENAH03855CE7
Enamine
tert-butyl 1-(5-formylfuran-2-yl)piperidine-4-carboxylate
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-396103-100MG
318,50 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-396103-100MG
318,50 €
Iupac Name
tert-butyl 1-(5-formylfuran-2-yl)piperidine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H21NO4/c1-15(2,3)20-14(18)11-6-8-16(9-7-11)13-5-4-12(10-17)19-13/h4-5,10-11H,6-9H2,1-3H3
InChI
AJLGONUVHVSAIC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396103
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)