Documenti fondamentali
ENA964517978
Enamine
tert-butyl 4-(3-methoxy-3-oxopropanoyl)piperidine-1-carboxylate
Scegli un formato
100 MG
182,00 €
250 MG
258,70 €
SKU del venditore: EN300-175740-100MG
182,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
182,00 €
250 MG
258,70 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.34
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-175740-100MG
182,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 4-(3-methoxy-3-oxopropanoyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H23NO5/c1-14(2,3)20-13(18)15-7-5-10(6-8-15)11(16)9-12(17)19-4/h10H,5-9H2,1-4H3
InChI
WMAWVWUIHBXMPQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175740
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175740
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)