Documenti fondamentali
ENA964491907
Enamine
4-bromo-2,5-dimethylbenzene-1-sulfonyl fluoride
Scegli un formato
100 MG
232,20 €
250 MG
312,80 €
500 MG
548,10 €
1 G
698,90 €
2.5 G
1.324,20 €
5 G
1.939,10 €
10 G
2.854,30 €
SKU del venditore: EN300-727184-100MG
232,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
232,20 €
250 MG
312,80 €
500 MG
548,10 €
1 G
698,90 €
2.5 G
1.324,20 €
5 G
1.939,10 €
10 G
2.854,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.12
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-727184-100MG
232,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-2,5-dimethylbenzenesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C8H8BrFO2S/c1-5-4-8(13(10,11)12)6(2)3-7(5)9/h3-4H,1-2H3
InChI
WSJFYZGTSIIJAK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-727184
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-727184
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)