Documenti fondamentali
ENA964485260
Enamine
2-methyl-2H-indazole-3-carboximidamide hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
296,40 €
100 MG
440,70 €
250 MG
630,50 €
500 MG
993,20 €
1 G
1.272,70 €
2.5 G
2.493,40 €
SKU del venditore: EN300-722314-50MG
296,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
296,40 €
100 MG
440,70 €
250 MG
630,50 €
500 MG
993,20 €
1 G
1.272,70 €
2.5 G
2.493,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.67
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-722314-50MG
296,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methyl-2H-indazole-3-carboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10N4.ClH/c1-13-8(9(10)11)6-4-2-3-5-7(6)12-13;/h2-5H,1H3,(H3,10,11);1H
InChI
HFBZEKPAZIMBJP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-722314
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-722314
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)