Documenti fondamentali
ENA964473742
Enamine
tert-butyl 4-oxo-5-(trifluoromethyl)azepane-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.28
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-oxo-5-(trifluoromethyl)azepane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H18F3NO3/c1-11(2,3)19-10(18)16-6-4-8(12(13,14)15)9(17)5-7-16/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI
NHPOEZNXKKOGCN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-706228
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-706228
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)