Documenti fondamentali
ENA964473557
Enamine
3-cyclopropyl-5-fluorobenzoic acid
Scegli un formato
100 MG
435,50 €
250 MG
621,40 €
500 MG
978,90 €
1 G
1.255,80 €
2.5 G
2.460,90 €
5 G
3.641,30 €
10 G
5.397,60 €
SKU del venditore: EN300-705542-100MG
435,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
435,50 €
250 MG
621,40 €
500 MG
978,90 €
1 G
1.255,80 €
2.5 G
2.460,90 €
5 G
3.641,30 €
10 G
5.397,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.18
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-705542-100MG
435,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-cyclopropyl-5-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H9FO2/c11-9-4-7(6-1-2-6)3-8(5-9)10(12)13/h3-6H,1-2H2,(H,12,13)
InChI
WGCMBBTUKLLMLF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-705542
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-705542
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)